Stampa…
(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
295161000 295165000 295160250
ACRO295161000EA 90.7 EUR
ACRO295161000 ACRO295165000 ACRO295160250
(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
(±)-2-Chloropropionyl chloride
Formula: C₃H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 109…111 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 1,3 g/cm³
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000862
CAS Number: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %