(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromopropionylchloride
Purity: 98%
CAS No.: 7148-74-5
Molecular Formula: CH3CHBrCOCl
Formula Weight: 171.43
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 773800
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000711
Formula:
C₃H₄BrClO Peso molecolare: 171,42 g/mol Punto di ebollizione: 131…133 °C Densità: 1,700 Flash Pt: 51 °C (125 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000711 CAS Number: 7148-74-5 EINECS: 230-466-2 UN: 2920 ADR: 8,II |