Stampa…
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B22504.22 B22504.36
B22504.22EA 38.9 EUR
B22504.22 B22504.36
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 563-76-8 Molecular Formula: CH3CHBrCOBr Formula Weight: 215.88 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 48-50°/10mm Beilstein Reference: 1071331 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000142
Formula: C₃H₄Br₂O
Punto di ebollizione: 48…50 °C (10 mmHg)
Densità: 2,061
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000142
CAS Number: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8,II