Stampa…
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
H32425.03 H32425.06
H32425.03EA 62.3 EUR
H32425.03 H32425.06
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 2941-72-2 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 109°(228°F)
Formula: C₉H₉NOS
Peso molecolare: 179,24 g/mol
Densità: 1,204
Flash Pt: 109 °C (228 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005795
CAS Number: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8