Stampa…
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Ethoxybenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
L04447.06 L04447.14
L04447.06EA 70.5 EUR
L04447.06 L04447.14
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole ≥99%
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 120-53-6 Molecular Formula: C9H9NOS2 Formula Weight: 211.32 Melting Point: 196-201° Beilstein Reference: 152313
Formula: C₉H₉NOS₂
Peso molecolare: 211,31 g/mol
Punto di fusione: 196…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00467715
CAS Number: 120-53-6
EINECS: 204-405-5