(±)-Camphorquinone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 10373-78-1
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 198-202°
Beilstein Reference: 1909463
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di fusione: 198…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064160 CAS Number: 10373-78-1 EINECS: 233-814-1 |