Diisoamyl ether (mixture of isomers) 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 544-01-4
Molecular Formula: [(CH3)2CHCH2CH2]2O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1698014
Merck Reference: 14,5118
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008947
Formula:
C₁₀H₂₂O Punto di ebollizione: 172…174 °C Densità: 0,78 Flash Pt: 46 °C (115 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008947 CAS Number: 544-01-4 EINECS: 208-857-4 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,5118 |