Stampa…
Hydroxylamine 50% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14441.0100 8.14441.0500
8.14441.0100EA 30.4 EUR
8.14441.0100 8.14441.0500
Hydroxylamine 50% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamine
Formula: H₃NO
Densità: 1,12 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044522
CAS Number: 7803-49-8
EINECS: 232-259-2
UN: 3266
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay (manganometric) 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.120 - 1.123
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Viscosity kinematic 1.435 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material