5-Aminobenzotriazole 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3325-11-9
Molecular Formula: C6H6N4
Formula Weight: 134.14
Odour: Odourless
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 121262
MDL No.: MFCD00047209
Formula:
C₆H₆N₄ Punto di fusione: 157…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047209 CAS Number: 3325-11-9 |