Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Purity: 98%
CAS No.: 533-31-3
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 113-116°/2mm
Beilstein Reference: 127405
MDL No.: MFCD00005827
Formula:
C₇H₆O₃ Peso molecolare: 138,12 g/mol Punto di ebollizione: 113…116 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 61…65 °C |
MDL Number:
MFCD00005827 CAS Number: 533-31-3 EINECS: 208-561-5 |