Stampa…
3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid
H52294.03 H52294.06
H52294.03EA 126 EUR
H52294.03 H52294.06
3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
3-Azetidinecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 36476-78-5 Molecular Formula: C4H7NO2 Formula Weight: 101.11 Melting Point: ca 250° dec. MDL No.: MFCD00191763
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Punto di fusione: ∼ 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191763
CAS Number: 36476-78-5