Stampa…
(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-bromopropanoate
173391000 173395000
ACRO173391000EA 44.2 EUR
ACRO173391000 ACRO173395000
(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Formula: C₄H₇BrO₂
Peso molecolare: 167 g/mol
Punto di ebollizione: 143…145 °C (19 mmHg)
Densità: 1,497 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000143
CAS Number: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %