(±)-Ethyl-2,3-dibromopropionate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 2,3-Dibromopropionate
Purity: 97%
CAS No.: 3674-13-3
Molecular Formula: C5H8Br2O2
Formula Weight: 259.94
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Irritating
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 636046
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000212
Formula:
C₅H₈Br₂O₂ Peso molecolare: 259,93 g/mol Punto di ebollizione: 212…214 °C Densità: 1,789 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000212 CAS Number: 3674-13-3 EINECS: 222-941-8 ADR: 8,III |