Cyclohexyl methyl ketone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Cyclohexylethanone
Purity: 95%
CAS No.: 823-76-7
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 66°(151°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.917
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -34°
Boiling Point: 181-183°
Beilstein Reference: 507229
MDL No.: MFCD00040418
Formula:
C₈H₁₄O Peso molecolare: 126.2 g/mol Punto di ebollizione: 181…183 °C Punto di fusione: –34 °C Densità: 0.917 Flash Pt: 66 °C (151 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040418 CAS Number: 823-76-7 EINECS: 212-517-0 |