1-Amino-4-methylpiperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6928-85-4
Molecular Formula: C5H13N3
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 172-175°
Beilstein Reference: 103334
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006154
Formula:
C₅H₁₃N₃ Punto di ebollizione: 172…175 °C Densità: 0,960 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006154 CAS Number: 6928-85-4 EINECS: 230-053-7 ADR: 8,III |