Stampa…
1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B25237.03 B25237.06
B25237.03EA 28.5 EUR
B25237.03 B25237.06
1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
1-Bromo-4-phenylbutane
Purity: 98% CAS No.: 13633-25-5 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Boiling Point: 131-133°/12mm MDL No.: MFCD00154988
Formula: C₁₀H₁₃Br
Punto di ebollizione: 131…133 °C (12 mmHg)
Densità: 1,214
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154988
CAS Number: 13633-25-5