Isopentyl propionate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₁₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048611 CAS Number: 105-68-0 EINECS: 203-322-1 UN: 3272 ADR: 3,III |
Melting Point | -73 °C |
Molar Mass | 144.21 g/mol |
Boiling Point | 160 °C |
Flash Point | 46 °C |
Explosion Limit | 1 %(V) |
Density | 0.869 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |