4-Nitrophenyl palmitate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-30-4
Molecular Formula: C22H35NO4
Formula Weight: 377.53
Melting Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1891754
Formula:
C₂₂H₃₅NO₄ Punto di fusione: 65…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047732 CAS Number: 1492-30-4 EINECS: 216-084-9 |