Sodio idrossido 27% in soluzione acquosa, EMSURE® per il dosaggio dell'azoto, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05591.2500
1.05591.9025
1.05591.2500EA
89.25
EUR
1.05591.2500
1.05591.9025
Sodio idrossido 27% in soluzione acquosa, EMSURE® per il dosaggio dell'azoto, Supelco®
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Peso molecolare: 40 g/mol Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Assay (acidimetric) | ≥ 27.0 % |
Carbonate (as Na₂CO₃) | ≤ 1.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.004 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % |
Silicate (SiO₂) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.003 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |