Stampa…
3,3'-Dithiodipropionic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Dithiodipropionic Acid
148900500 148902500
ACRO148900500EA 22 EUR
ACRO148900500 ACRO148902500
3,3'-Dithiodipropionic acid 98%
3,3'-Dithiodipropionic acid
Formula: C₆H₁₀O₄S₂
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002780
CAS Number: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %