Cyclohexyl phenyl ketone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 712-50-5
Molecular Formula: C13H16O
Formula Weight: 188.27
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₁₆O Peso molecolare: 188.27 g/mol Punto di ebollizione: 165…168 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 52…57 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001467 CAS Number: 712-50-5 EINECS: 211-923-5 |