Methyl propionylacetate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
Purity: 99%
CAS No.: 30414-53-0
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 73-74°/5mm
Beilstein Reference: 1753684
MDL No.: MFCD00011705
Formula:
C₆H₁₀O₃ Peso molecolare: 130,14 g/mol Punto di ebollizione: 73…74 °C (5 mmHg) Densità: 1,037 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011705 CAS Number: 30414-53-0 EINECS: 250-184-3 |