Stampa…
Methyl propionylacetate 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
243160250 243161000 243165000
ACRO243160250EA 37.8 EUR
ACRO243160250 ACRO243161000 ACRO243165000
Methyl propionylacetate 99+%
Methyl propionylacetate
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Punto di ebollizione: 95…97 °C (48 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011705
CAS Number: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %