Ethyl propionylacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
Purity: 95%
CAS No.: 4949-44-4
Molecular Formula: CH3CH2COCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 970270
MDL No.: MFCD00009317
Formula:
C₇H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 190…192 °C Densità: 1,012 Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009317 CAS Number: 4949-44-4 EINECS: 225-593-5 |