Stampa…
Ethyl propionylacetate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
232910050 232910250
ACRO232910050EA 60.7 EUR
ACRO232910050 ACRO232910250
Ethyl propionylacetate 98+%
Ethyl propionylacetate
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 83…84 °C (12 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009317
CAS Number: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %