Stampa…
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21943.0100 8.21943.1000 8.21943.9055 8.21943.9020
8.21943.0100EA 35.6 EUR
8.21943.0100 8.21943.1000 8.21943.9055 8.21943.9020
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture) per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135884
CAS Number: 12645-31-7
EINECS: 235-741-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Boiling Point 180 °C (1013 hPa) decomposes
Flash Point 100 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) (as an emulsion)