Aluminium tri-sec-butanolate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
Purity: 97%
CAS No.: 2269-22-9
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)CH2CH3]3
Formula Weight: 246.32
Flash Point: 27°(82°F)
Refractive Index: 1.4390
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 200-206°/30mm
Beilstein Reference: 3910908
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009327
Formula:
C₁₂H₂₇AlO₃ Peso molecolare: 246,33 g/mol Punto di ebollizione: 200…206 °C (30 mmHg) Densità: 0,967 Flash Pt: 27 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009327 CAS Number: 2269-22-9 EINECS: 218-871-2 UN: 1992 ADR: 3,III |