Aluminium tri-sec-butanolate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
191215000
191210025
191211000
ACRO191215000EA
107
EUR
ACRO191215000
ACRO191210025
ACRO191211000
Aluminium tri-sec-butanolate 97%
Aluminium tri-sec-butanolate
Formula:
C₁₂H₂₇AlO₃ Punto di ebollizione: 200…206 °C (30 mmHg) Densità: 0,96 g/cm³ Flash Pt: 27 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009327 CAS Number: 2269-22-9 EINECS: 218-871-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥96.0 % (ex Al) |