Stampa…
Aluminium tributanolate ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
87754.09 87754.18
87754.09EA 125 EUR
87754.09 87754.18
Aluminium tributanolate ≥90%
Aluminium tributanolate
Purity: 90+% CAS No.: 3085-30-1 Molecular Formula: C12H27AlO3 Formula Weight: 246.32 Physical Form: Lump Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00015237
Formula: C₁₂H₂₇AlO₃
Punto di fusione: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015237
CAS Number: 3085-30-1
EINECS: 221-394-2
UN: 3181
ADR: 4.1,III