Stampa…
Palmitoleic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
376910010 376910050 376912500
ACRO376910010EA 209 EUR
ACRO376910010 ACRO376910050 ACRO376912500
Palmitoleic acid 99%
Palmitoleic acid
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Punto di ebollizione: 162 °C (,6 mmHg)
Punto di fusione: ,5 °C
Densità: 0,894 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004437
CAS Number: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %