Stampa…

Azetidine 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 159 EUR
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidine 98%
Azetidine
Formula: C₃H₇N
Peso molecolare: 57,1 g/mol
Punto di ebollizione: 61…62 °C (760 mmHg)
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005165
CAS Number: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR