Stampa…
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I), Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Trilaurylamine, Tridodecylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
95292-100MG 95292-500MG
95292-100MGEA 125 EUR
95292-100MG 95292-500MG
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I), Supelco®
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I)
Formula: C₃₆H₇₅N
Peso molecolare: 522 g/mol
Punto di ebollizione: 450 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008971
CAS Number: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dd98bf61cfdbfcbb036af386b4245a3b6f4d38&vid=f3c16f679f4a0951bbf8a48803140e3f84e65b0b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb9685c5b91168aeb651a96661ea7341474b583&vid=cb383c1ee916120b30a77d0d8b86099d016f9b9b&prid=web&clid=SAPDAM