Stampa…
Adamantane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
A14041.0B A14041.18 A14041.30
A14041.0BEA 459 EUR
A14041.0B A14041.18 A14041.30
Adamantane ≥98%
Adamantane
Purity: 98% CAS No.: 281-23-2 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Melting Point: 266-268°(sealed tube) Beilstein Reference: 1901173 Merck Reference: 14,149 MDL No.: MFCD00074719
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 266…268 °C (sealed tube)
Densità: 1,070
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074719
CAS Number: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Merck Index: 14,149