Stampa…
Adamantane 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 24.3 EUR
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantane 99+%
Adamantane
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 205…210 °C (subl.)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074719
CAS Number: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00149
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %