Stampa…
1-Adamantanol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
A10209.09 A10209.18 A10209.30
A10209.09EA 30.2 EUR
A10209.09 A10209.18 A10209.30
1-Adamantanol ≥99%
1-Adamantanol
Purity: 99% CAS No.: 768-95-6 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: ca 245° subl. Beilstein Reference: 1903952
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 245 °C (subl.)
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074729
CAS Number: 768-95-6
EINECS: 212-202-8