Stampa…
1-Adamantanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
157100050 157100250 157101000
ACRO157100050EA 19.6 EUR
ACRO157100050 ACRO157100250 ACRO157101000
1-Adamantanol 99%
1-Adamantanol
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >240 °C (subl.)
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074729
CAS Number: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure