Stampa…
1-Chloroadamantane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
15169.06 15169.14 15169.22
15169.06EA 27.1 EUR
15169.06 15169.14 15169.22
1-Chloroadamantane ≥98%
1-Chloroadamantane
Purity: 98% CAS No.: 935-56-8 Molecular Formula: C10H15Cl Formula Weight: 170.68 Physical Form: Crystalline Melting Point: 165° MDL No.: MFCD00075627
Formula: C₁₀H₁₅Cl
Punto di fusione: 165 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075627
CAS Number: 935-56-8
EINECS: 213-305-0