Stampa…
1-Chloroadamantane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
264240100 264240500 264242500
ACRO264240100EA 29.8 EUR
ACRO264240100 ACRO264240500 ACRO264242500
1-Chloroadamantane 98%
1-Chloroadamantane
Formula: C₁₀H₁₅Cl
Peso molecolare: 170,68 g/mol
Punto di fusione: 163…166 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075627
CAS Number: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
Visualizza i codici
Appearance White to light grey Adhering crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %