Stampa…
2-Adamantanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Adamantan-2-one
A14275.06 A14275.14 A14275.22
A14275.06EA 35.5 EUR
A14275.06 A14275.14 A14275.22
2-Adamantanone ≥98%
2-Adamantanone
Purity: 98% CAS No.: 700-58-3 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 257° subl. Beilstein Reference: 1210235
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 257 °C (subl.)
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074737
CAS Number: 700-58-3
EINECS: 211-847-2