Stampa…
2-Adamantanone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Adamantan-2-one
292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 34.7 EUR
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 282…286 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074737
CAS Number: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %