2,5-Dimethylthiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 638-02-8
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 106450
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005452
Formula:
C₆H₈S Peso molecolare: 112,2 g/mol Punto di ebollizione: 134…136 °C Punto di fusione: –63 °C Densità: 0,984 Flash Pt: 24 °C (75 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005452 CAS Number: 638-02-8 EINECS: 211-313-9 UN: 1993 ADR: 3,III |