Stampa…
2,5-Dimethylthiophene 98.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
116880250 116881000 116880050
ACRO116880250EA 99 EUR
ACRO116880250 ACRO116881000 ACRO116880050
2,5-Dimethylthiophene 98.5%
2,5-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Peso molecolare: 112,2 g/mol
Punto di ebollizione: 134…136 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,984 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005452
CAS Number: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %