Stampa…
2,3-Dimethylthiophene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 79.1 EUR
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimethylthiophene 97%
2,3-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Punto di ebollizione: 141,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –49 °C
Densità: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130081
CAS Number: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %