3-Methylthiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A13394.14
A13394.22
A13394.14EA
32.3
EUR
A13394.14
A13394.22
3-Methylthiophene ≥98%
3-Methylthiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 616-44-4
Molecular Formula: C5H6S
Formula Weight: 98.17
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: -69°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1300
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005470
Formula:
C₅H₆S Peso molecolare: 98,17 g/mol Punto di ebollizione: 115…117 °C Punto di fusione: –69 °C Densità: 1,020 Flash Pt: 11 °C (51 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005470 CAS Number: 616-44-4 EINECS: 210-482-6 UN: 1993 ADR: 3,II |