Stampa…
3-Methylthiophene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
127860500 127862500
ACRO127860500EA 51.5 EUR
ACRO127860500 ACRO127862500
3-Methylthiophene 99+%
3-Methylthiophene
Formula: C₅H₆S
Punto di ebollizione: 115…117 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 1,016 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005470
CAS Number: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %