2-Methylthiophene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₆S Punto di ebollizione: 113 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –63 °C Densità: 1,02 g/cm³ Flash Pt: 7 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005451 CAS Number: 554-14-3 EINECS: 209-063-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |