2-Butylthiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12740.06
A12740.14
A12740.06EA
47.7
EUR
A12740.06
A12740.14
2-Butylthiophene ≥98%
2-Butylthiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 1455-20-5
Molecular Formula: C8H12S
Formula Weight: 140.25
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5020
Odour: Recognizable
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 107046
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00022534
Formula:
C₈H₁₂S Peso molecolare: 140,25 g/mol Punto di ebollizione: 181…182 °C Densità: 0,953 Flash Pt: 56 °C (133 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022534 CAS Number: 1455-20-5 EINECS: 215-935-1 UN: 1993 ADR: 3,III |