Stampa…
Tiofene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08157.0005 8.08157.0250 8.08157.1000
8.08157.0005EA 24.9 EUR
8.08157.0005 8.08157.0250 8.08157.1000
Tiofene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tiofene
Formula: C₄H₄S
Peso molecolare: 84.14 g/mol
Punto di ebollizione: 84.4
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005413
CAS Number: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09490
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -38 °C
Molar Mass 84.14 g/mol
Boiling Point 83 - 84 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 80 hPa (20 °C)
Flash Point -9 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 12.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C
Saturation concentration 276 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid