Stampa…
Tiofene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13941.0E A13941.18 A13941.30 A13941.36
A13941.0EEA 294 EUR
A13941.0E A13941.18 A13941.30 A13941.36
Tiofene ≥99%
Tiofene
Purity: 99% CAS No.: 110-02-1 Molecular Formula: C4H4S Formula Weight: 84.14 Flash Point: -9°(16°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Stench Melting Point: -38° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 103222 Merck Reference: 14,9353 UN No.: 2414 MDL No.: MFCD00005413
Formula: C₄H₄S
Peso molecolare: 84.14 g/mol
Punto di ebollizione: 83…85 °C
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1.066
Flash Pt: –9 °C (16 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005413
CAS Number: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09490