Stampa…
Tiofene 99.5%, extra puro benzene free
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
342591000 342595000
ACRO342591000EA 37.7 EUR
ACRO342591000 ACRO342595000
Tiofene 99.5%, extra puro benzene free
Tiofene
Formula: C₄H₄S
Peso molecolare: 84,14 g/mol
Punto di ebollizione: 84,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1,065 g/cm³
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005413
CAS Number: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)